Kluczowe dokumenty
57609-U
Supelco
Empty Rezorian Tube Kit with PE frits
volume 1 mL, luer plugs and caps included, pk of 50
Synonim(y):
Pusty kartridż Rezorian, 3 ml
Wybierz wielkość
50 EA
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opakowanie
pk of 50
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
1 mL
Zastosowanie
food and beverages
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)