Przejdź do
57241
Empty SPE Tube (no frits)
volume 3 mL, pk of 54
Synonim(y):
SPE Reservoir
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
54 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
packaging
pk of 54
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
application(s)
food and beverages
Features and Benefits
When used in conjunction with SPE Tube Adapters, empty SPE tubes can be stacked on top of a standard SPE cartridge during processing. The empty SPE cartridge acts as a reseroir to accommodate larger sampling volumes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
570215702257242
description
volume 3 mL, pk of 54
description
volume 20 mL, pk of 12
description
volume 60 mL, pk of 12
description
volume 6 mL, pkg of 30 ea
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pk of 54
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pkg of 30 ea
volume
3 mL
volume
20 mL
volume
60 mL
volume
6 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Empty SPE Tube (no frits)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)