330707
Avanti
SPLASH™ LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
SPLASH™ LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard for Human plasma lipids
Wybierz wielkość
2670,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2670,00 zł
Polecane produkty
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (330707-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (330707-1EA)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- as an internal standard for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) signature analysis from mice and human samples[1]
- as an internal standard in the quantification of phospholipids from duodenum, liver, and adipose tissue using ultra performance liquid chromatography quadrupole-time of-flight mass spectrometry (UPLC-q-Tof MS)[2]
- in human cell lines prior to lipid analysis by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis[3]
Cechy i korzyści
- Save time: pre-mixed internal standards.
- Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
- Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
- Applicable to multiple MS approaches.
- Concentration of each lipid class optimized for plasma analysis.
Opakowanie
Komponenty
Mixture ComponentTarget Conc. (μg/mL)
- 15:0-18:1(d7) PC160
- 15:0-18:1(d7) PE5
- 15:0-18:1(d7) PS5
- 15:0-18:1(d7) PG30
- 15:0-18:1(d7) PI10
- 15:0-18:1(d7) PA7
- 18:1(d7) LPC25
- 18:1(d7) LPE5
- 18:1(d7) Chol Ester350
- 18:1(d7) MG2
- 15:0-18:1(d7) DG10
- 15:0-18:1(d7)-15:0 TG55
- 18:1(d9) SM30
- Cholesterol (d7)100
Informacje prawne
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 160μg/mLKarta charakterystyki
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 5μg/mLKarta charakterystyki
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 5μg/mLKarta charakterystyki
- 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C 30μg/mLKarta charakterystyki
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 10μg/mLKarta charakterystyki
- 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research™ - A Croda Brand 7μg/mLKarta charakterystyki
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLKarta charakterystyki
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 5μg/mLKarta charakterystyki
- 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research™ - A Croda Brand 791645C 350μg/mLKarta charakterystyki
- 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791646C 2μg/mLKarta charakterystyki
- 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C 10μg/mLKarta charakterystyki
- 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C 55μg/mLKarta charakterystyki
- 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research™ - A Croda Brand 30μg/mLKarta charakterystyki
- 700041Pcholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)