Kluczowe dokumenty
57602-U
Supelco
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 0.5 mL, PE frit included, pk of 50
Synonim(y):
odwracalna pusta probówka na wkład SPE, 0,5 ml
Wybierz wielkość
50 EA
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opis
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
opakowanie
pk of 50
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
0.5 mL
Zastosowanie
food and beverages
Zastosowanie
Pusta odwracalna rurka SPE z niefluorowanego polipropylenu została wykorzystana do przygotowania wkładów do pobierania próbek amoniaku i amin w fazie gazowej w powietrzu na żywicę jonowymienną, a następnie do analizy za pomocą chromatografii jonowej (IC).[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Measurement of gas-phase ammonia and amines in air by collection onto an ion exchange resin and analysis by ion chromatography.
Dawson LM, et al.
Atmospheric Measurement Techniques, 7(8), 2733-2744 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the internal diameter of the 0.5 ml tube (57602-U) and is there a tool to easily put in the frits?
    1 answer
    1. The internal diameter of this product is approximately 10 mm. No SPE frit insertion tool is needed to easily push the frits.
      Helpful?
  2. Are the top caps of the Reversible SPE tubes removable to allow packing with custom resin, and are the connections a standard luer lock size?
    1 answer
    1. Yes, the cap on the Reversible Solid Phase Extraction Tubes is removable. The top fitting is a standard female luer fitting, and the bottom fitting is a standard male luer fitting. The frit pore size is 20/40 µm.