Kluczowe dokumenty
57180-U
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 3mL SPE Tube, pk of 108
Synonim(y):
Fryta PE 20 μm, 3 ml
Wybierz wielkość
108 EA
474,00 zł
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
108 EA
474,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opis
for SPE Tube
Poziom jakości
opakowanie
pk of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
wielkość porów
20 μm
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 3mL SPE Tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)