57607-U
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 1 mL, PE frit included, pk of 50
Wybierz wielkość
1160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1160,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
opis
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
opakowanie
pk of 50
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
1 mL
Zastosowanie
food and beverages
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)