54278-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Rurka wkładu BPE-DNPH
Wybierz wielkość
986,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
986,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
BPE-DNPH Cartridge, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea
agency
ASTM® D5197 (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
EPA IP-6A,TO-11A (BPE layer acts as a built-in ozone scrubber; not affected by moisture or high humidity conditions.)
NIOSH 2016 (BPE layer suitable from scrubbing ozone from sample)
opis
Dual-layer air sampling device.
skład
bed A, 130 mg (2-BPE coated silica)
bed B, 270 mg (DNPH-coated silica)
opakowanie
pkg of 10 ea
metody
active air sampling: suitable
pojemność
3 mL
Zastosowanie
air monitoring
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
It is a well-known problem when sampling airborne carbonyls using DNPH-coated silica gel devices that ozone interferes with their analysis. To remove this ozone interference, traditional ozone scrubbing devices containing 1.5 g of Potassium Iodide (KI) are used in front of the DNPH device to trap the ozone, which causes negative ozone interference. In high humidity environments and rainy conditions, potassium iodide cartridges (or other multiple bed devices containing both potassium iodide and DNPH) result in sample loss, due to moisture condensation and collection inside the device.
Benefits:
- Integrated ozone scrubber
- No extra connections
- No leaking cartridges
- High Purity adsorbents for better accuracy in trace analysis
- Low Background
- Individual packaging in zip seal bag to maximize sample integrity
- Suitable for NIOSH 2016, EPA TO-11A, EPA IP-6A and ASTM D5197
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?