Kluczowe dokumenty
57242
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 6 mL, pkg of 30 ea
Synonim(y):
SPE Reservoir
Wybierz wielkość
30 EA
71,50 zł
71,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
71,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
71,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene
opakowanie
pkg of 30 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
Zastosowanie
environmental
food and beverages
kompatybilność
for use with S10L Elution reservoir
Opis ogólny
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.[1]
Zastosowanie
Empty SPE Tube (no frits) was coupled with closed-face polystyrene cassette containing glass fibre filters in a method to reduce the interference from vapour solvent caused in vapour fraction, during mist sampling and analysis, in an experiment conducted to study the occupational exposure to mineral oil metalworking fluid (MWFs) Mist.[2]
Cechy i korzyści
When used in conjunction with SPE Tube Adapters, empty SPE tubes can be stacked on top of a standard SPE cartridge during processing. The empty SPE cartridge acts as a reseroir to accommodate larger sampling volumes.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Occupational exposure to mineral oil metalworking fluid (MWFs) mist: development of new methodologies for mist sampling and analysis. Results from an inter-laboratory comparison.
Huynh, C. Khanh, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 151 (2009)
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)