Przejdź do
57098
Female Luer Cap
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Synonim(y):
Luer Plugs & Caps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
Quality Segment
packaging
pkg of 12 ea
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
configured for capping luer tips, for use with Supelco Visidry Drying Attachment
General description
Use to close Luer port. Polypropylene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
570475702157027
description
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
description
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
description
volume 20 mL, pk of 12
description
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models, stainless steel, pk of 12
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
compatibility
for use with Supelco Visidry Drying Attachment, configured for capping luer tips
compatibility
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
compatibility
-
compatibility
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models
material
polypropylene
material
PTFE
material
polypropylene
material
stainless steel
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)