Kluczowe dokumenty
508616
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
572,00 zł
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
572,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
twardość
30 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Chromacol 20-ST101
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
20 mm
śr. × grubość
20 mm × 0.045 in.
Opis ogólny
Służy jako hermetyczne uszczelnienie i zapobiega zanieczyszczeniom
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)