Przejdź do
27201
Septum, PTFE/Butyl
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix)), diam. × thickness 20 mm × 0.135 in., pkg of 100 ea
Synonim(y):
Septa, PTFE faced butyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix))
description
Pharma-Fix septum
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
13 mm
diam. × thickness
20 mm × 0.135 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
General description
PTFE-fused septa are suitable to overcome the degradation, which happens due to prolonged high temperatures, commonly observed in silicone rubber septa. The degradation results in baseline drift and additional peaks. It is generally fixed with the PTFE face towards the column packing.
Application
PTFE-faced butyl septa may be used for headspace vials to assess sampling efficiency and breakthrough of methyl bromide on activated charcoal.
Septum may be used to seal vial during collecting urine samples for unmodified benzene analysis using HPLC method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
275392264722654
description
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix)), diam. × thickness 20 mm × 0.135 in., pkg of 100 ea
description
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
description
diam. 10 mm ( 13/32 in.), pkg of 100 ea
description
diam. 6 mm ( 1/4 in.), pkg of 100 ea
O.D.
13 mm
O.D.
-
O.D.
-
O.D.
-
material
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix))
material
PTFE face, silicone body
material
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
material
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
compatibility
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
description
Pharma-Fix septum
description
-
description
-
description
-
diam. × thickness
20 mm × 0.135 in.
diam. × thickness
20 mm × 0.75 mm
diam. × thickness
-
diam. × thickness
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)