Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3120,00 zł
material
white PTFE/silicone
packaging
pkg of 1000 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
20 mm
diam. × thickness × PTFE thickness
20 mm × 125 mil × 0.005 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 125 mil × 0.005 in., for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap, pkg of 1000 ea | description blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, 60 mL vial | description blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea | description blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial |
| O.D. 20 mm | O.D. 22 mm | O.D. - | O.D. 16 mm |
| material white PTFE/silicone | material blue PTFE/white silicone , blue PTFE face, white silicone body | material PTFE face, silicone body | material blue PTFE/white silicone , blue PTFE face, white silicone body |
| compatibility for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap | compatibility for use with 20, 40, 60 mL vial | compatibility - | compatibility for use with 15 mL vial |
| parameter 250 °C temp. limit | parameter 250 °C max. temp. | parameter 250 °C temp. limit | parameter 250 °C max. temp. |
| packaging pkg of 1000 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
| diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 125 mil × 0.005 in. | diam. × thickness × PTFE thickness - | diam. × thickness × PTFE thickness - | diam. × thickness × PTFE thickness - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, white PTFE/silicone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?