Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
Informacje o tej pozycji
273,00 zł
material
PTFE face, red PTFE/white silicone , silicone body
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 12-ST2
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
12 mm
diam.
12 mm
application(s)
general analytical
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea | description blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea | description blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea | description tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea |
| O.D. 12 mm | O.D. 20 mm | O.D. - | O.D. 20 mm |
| material PTFE face, silicone body, red PTFE/white silicone | material PTFE face, blue PTFE/silicone , silicone body | material PTFE face, silicone body | material PTFE face, silicone body, tan PTFE/silicone septa, white silicon nitride septa |
| manufacturer/tradename Chromacol 12-ST2 | manufacturer/tradename Chromacol 20-ST101 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
| parameter 250 °C temp. limit | parameter 250 °C temp. limit | parameter 250 °C temp. limit | parameter 250 °C temp. limit |
| diam. 12 mm | diam. - | diam. - | diam. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, PTFE/Silicone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?