Kluczowe dokumenty
27514
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
Wybierz wielkość
100 EA
649,00 zł
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
649,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C max. temp.
śr. zewn.
18 mm
śr. × grubość
18 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 22 mL vial
Opis ogólny
PTFE/Silikon jest zalecany do stosowania z większością rozpuszczalników organicznych do momentu przebicia PTFE. Charakteryzuje się dobrą szczelnością i może wytrzymać temperaturę 250°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)