Przejdź do
27236
Septa, PTFE/Silicone
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
815,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
815,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE face, silicone body, tan PTFE/silicone septa, white silicon nitride septa
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
20 mm
diam. × thickness × PTFE thickness
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Application
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271442715527539
description
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
description
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
description
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
description
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
O.D.
11 mm
O.D.
13 mm
O.D.
-
fitting
thread for 20 mm
fitting
-
fitting
-
fitting
-
material
silicone body, white silicon nitride septa, tan PTFE/silicone septa, PTFE face
material
tan PTFE face, white tan PTFE/silicone
material
white tan PTFE/silicone
material
PTFE face, silicone body
compatibility
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
compatibility
for use with 4 mL vial, for use with screw cap, 13-425
compatibility
for use with screw cap, 15-425, for use with 7 mL vial
compatibility
-
diam. × thickness × PTFE thickness
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
diam. × thickness × PTFE thickness
-
diam. × thickness × PTFE thickness
-
diam. × thickness × PTFE thickness
-
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, PTFE/Silicone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)