Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Hand decapper
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 20mm crimp seals
General description
Hand decapper is used for quick and easy removal of a 20mm aluminum seal.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea | description for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea | description for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea | description O.D. 20 mm |
| compatibility for use with 20mm crimp seals | compatibility for use with 11 mm crimp seals | compatibility for use with 13mm crimp seals | compatibility - |
| description Hand decapper | description Decapper, pliers style | description Decapper, pliers style | description - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hand Decapper
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?