Kluczowe dokumenty
27227-U
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
removable center
, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
116,00 zł
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
116,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
silver aluminum
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
20 mm
Średnica
20 mm
kompatybilność
for use with 20mm crimp seal vial
Zastosowanie
  • Równoległa synteza mikrofalowa 2-styrylochinazolin-4(3H)-onów na platformie o wysokiej przepustowości z wykorzystaniem fiolek HPLC/GC jako naczyń reakcyjnych: Niniejsze badanie demonstruje innowacyjne zastosowanie aluminiowych kapsli zaciskanych w zabezpieczaniu fiolek HPLC/GC, które zostały wykorzystane jako naczynia reakcyjne w równoległej syntezie wspomaganej mikrofalami. Zastosowanie aluminiowych kapsli zaciskowych zapewniło hermetyczne uszczelnienie, które ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności środowisk reaktywnych, szczególnie w warunkach badań farmaceutycznych o wysokiej wydajności. To zastosowanie podkreśla skuteczność aluminiowych zakrętek w zapewnianiu stabilności i niezawodności konfiguracji eksperymentalnych, czyniąc je niezbędnymi narzędziami w nowoczesnych laboratoriach farmaceutycznych i chemicznych (Baghbanzadeh M et al., 2009).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)