Wstecz
Septa, tan PTFE/silicone
Products
Kategoria produktu
septa (8)
Marka
Supelco (4)
Średnica (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Kolor
Filtruj produkty
Showing 1-8 of 8
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
27188-U
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
27177
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 5 mil, for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
27155
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
23193-U
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
27144
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
27380-U
Septa, tan PTFE/silicone,
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
27095-U
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
SU860007
Septa, tan PTFE/silicone,
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea