21024-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Synonim(y):
Rurka nabojowa LpDNPH S10
Wybierz wielkość
883,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
883,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
LpDNPH S10 Cartridge, Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Poziom jakości
skład
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
opakowanie
pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
metody
active air sampling: suitable
pojemność
3 mL
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Informacje prawne
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- 21026-ULpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 1Karta charakterystyki
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCActive Filters