Kluczowe dokumenty
505285
Supelco
LpDNPH Ozone Scrubber
S10L (Reversible Cartridge), Potassium Iodide (KI) 1.5 g, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
10 EA
417,00 zł
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
417,00 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12190000
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
opakowanie
pkg of 10 ea
metody
active air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Ozone scrubbers are recommended for sampling carbonyls in high humidity environments. These cartridges contain 1.5 g of high purity potassium iodide (KI) and are available in two cartridge styles. KI traps the ozone which causes a negative formaldehyde interference in DNPH coated devices. The reversible cartridge offers a slip luer end-fitting, and the rezorian cartridge offers a luer lock end-fitting, to enable you to connect your cartridge of choice directly to the inlet of any DNPH cartridge with a like end-fitting. Testing (200 ppb ozone, 50 % RH, 25°C) indicates the ozone scrubber to have an ozone capacity of 100,000 ppb/hr.
Zastosowanie
LpDNPH Ozone Scrubber was used to remove ozone, in an experiment conducted to develop emission factors for air pollutants, after burning sugarcane, using combustion chamber method.[1] It was also used to chemically remove ozone and reduce the decomposition, in an experiment conducted to study different active sampling procedures and analysis of aldehydes done at environment level.[2]
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cong-Khanh Huynh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 372(5-6), 654-657 (2002-04-10)
Within the framework of a European interlaboratory exercise, the Vito facility for the generation of controlled atmospheres was used to test the suitability of four sampling techniques for priority aldehydes namely formaldehyde, acrolein, acetaldehyde, and glutaraldehyde at the ranges of
PAHs, carbonyls, VOCs and PM 2.5 emission factors for pre-harvest burning of Florida sugarcane.
Hall, Danielle, et al.
Atmospheric Environment, 55, 164-172 (2012)