Kluczowe dokumenty
54072-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Synonim(y):
Rurka nabojowa LpDNPH S10
Wybierz wielkość
50 EA
3260,00 zł
3260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
3260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
3260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
LpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
skład
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
opakowanie
pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
metody
active air sampling: suitable
pojemność
3 mL
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
LpDNPH S10 Cartridge is an air sampling device used for the sampling of carbonyls in ambient, indoor, and industrial atmosphere.
The design of the S10 cartridge makes it easy to use in the field and laboratory. Reusable adaptors are available for connecting the cartridge to the sampling pump. The built in reservoir eliminates the need to attach a syringe for sample extraction/elution.
Zastosowanie
LpDNPH S10 Cartridge may be used as a DNPH-coated cartridge for the determination of volatile organic compounds in air samples[1][2] using different chromatographic techniques.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emissions of air pollutants from scented candles burning in a test chamber
Derudi M, et al.
Atmospheric Environment, 55, 257-262 (2012)
Laszlo Prokai et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 281-287 (2012-02-22)
Carbonyl compounds are common byproducts of many metabolic processes. These volatile chemicals are usually derivatized before mass spectrometric analysis to enhance the sensitivity of their detections. The classically used reagent for this purpose is 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) that forms the corresponding