Kluczowe dokumenty
505361-U
Supelco
LpDNPH S10L solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Synonim(y):
Wkład LpDNPH S10L
Wybierz wielkość
50 EA
3860,00 zł
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
3860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
LpDNPH S10L Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Poziom jakości
skład
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
opakowanie
pkg of 50 ea
metody
active air sampling: suitable
pojemność
1 mL
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
LpDNPH S10L Cartridge is employed for trapping carbonyls on a high purity silica adsorbent coated with 2,4-dinitrophenylhydrazine, then converted to hydrazone derivatives. The derivatives are eluted from the cartridge in acetonitrile and are analyzed by HPLC.
The S10L cartridges features a reversible design and is for analysts who prefer shorter dimensions and does not require an adaptor for sampling. The cartridge is eluted by connecting to a syringe barrel (empty SPE cartridge) that acts as a reservoir for gravity-fed elution solvent. Meets EPA TO-11A requirements.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Questions
  1. Guten Tag, können Sie mir bitte mitteilen, zu welchem Massenanteil die Kartuschen 505361-U mit DNPH beschichtet sind? Ich kann der Produktbeschreibung nur entnehmen, dass diese mit 350 mg Silicagel gefüllt sind. Wie viel % ist davon DNPH?
    1 answer
    1. Each 350mg bed weight S10 DNPH tube contains 0.75mg to 1.5mg of DNPH. This converts to 0.21% - 0.43%.