505320-U
LpDNPH H Series solid phase extraction (SPE) Cartridges
H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Synonim(y):
Probówka z wkładem LpDNPH, 3 ml (seria H)
Wybierz wielkość
4310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4310,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
LpDNPH H Series Cartridges, H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Poziom jakości
skład
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
opakowanie
pkg of 50 ea
metody
active air sampling: suitable
pojemność
3 mL
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling in high concentration environments
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
- Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
- Individual packaging, to maximize sample integrity.
- Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.