Kluczowe dokumenty
57020-U
Supelco
SPE Tube Adapter
SPE Tube Adapter
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
for use with 1, 3, & 6 mL tubes, pk of 12
Synonim(y):
SPE cartridge tube Adaptor (1, 3, & 6 mL)
Wybierz wielkość
12 EA
452,00 zł
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
452,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opakowanie
pk of 12
Poziom jakości
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
dopasowywanie
1, 3, & 6 mL male adapter for 1, 3, & 6 mL 1, 3, or 6 mL SPE tube
female Luer bore
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 1, 3, & 6 mL tubes
Opis ogólny
Tube adapters serve many purposes. They can be used to stack one SPE tube on top of another to provide different selectivities. A larger empty syringe barrel can be stacked on top of a smaller SPE tube to act as a larger load reservoir. Or, they can serve as an adapter for positive pressure methods (e.g. from a syringe or air/ N2 line).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review