This adapter is a 1/8 inch hose barb fitting to a male Luer Slip fitting, which is 4mm (approximately 1/8 inch) at the opening, with a 6 % taper. Please note that a male Luer Slip fitting should be connected to a female Luer Slip fitting.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 105,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.21
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 20 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Male Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 20 ea | description for use with detector tube | description - | description FLL to ML (plated brass) |
| technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| packaging pkg of 20 ea | packaging - | packaging - | packaging pack of 10 ea |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) - | application(s) - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the size of the other side of this adapter?