Przejdź do
U6628
Uvaol
≥95%
Synonim(y):
Urs-12-ene-3,28-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
903,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.72
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
208-888-3
MDL number:
903,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
mp
223-225 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C30H50O2/c1-19-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(30)20(19)2)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h8,19-20,22-25,31-32H,9-18H2,1-7H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,27+,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key
XUARCIYIVXVTAE-ZAPOICBTSA-N
Gene Information
mouse ... Nos2(18126)
General description
Uvaolis a pentacyclic triterpene compound usually extracted from plant leaves such as Apocynum venetum L., olive leaves (Olea europaea L.), and oregano (Origanum vulgare L.).
Application
Uvaol has been used as retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORγt) inhibitor to study the role of cardiac glycoside reductase 2 (Cgr2) enzyme on its metabolism.
Biochem/physiol Actions
Uvaolexerts pharmacological properties such as antioxidant, anticancer, anti-inflammatory, and wound healing. It also displays vasodilator, hepatoprotective, and antimicrobial effects. Uvaol has inhibitory effects on nitric oxide (NO) release.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B9757672315B0261
description
≥95%
description
≥98%
description
A cell-permeable plant-derived pentacyclic triterpene acid that displays anti-inflammatory, immunomodulatory, and antitumor activities.
description
-
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
≥90% (GC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
mp
223-225 °C (lit.)
mp
256-257 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Gene Information
mouse ... Nos2(18126)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)