Merck
700174P
Avanti
Δ 5-avenasterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Delta5-avenasterol, Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, (3β)-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.69
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700174P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CC/C(C(C)C)=C/C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Klucz InChI
OSELKOCHBMDKEJ-WGMIZEQOSA-N
Działania biochem./fizjol.
Delta 5-avenasterol is known to prevent decomposition of oat oil during frying.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700174P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Fatty Acids in Foods and their Health Implications, 240-240 (2004)