Kluczowe dokumenty
700175P
Avanti
Brassicasterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
24-Methyl cholest-5,22-dien-3β-ol
Wybierz wielkość
2220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2220,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700175P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(/C=C/[C@H](C)C(C)C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-9,18-20,22-26,29H,10-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Klucz InChI
OILXMJHPFNGGTO-ZAUYPBDWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Rozszyfrowanie wpływu fitosteroli na chorobę Alzheimera i Parkinsona: pośrednicząca rola profili lipidowych: Badania te wykazują neuroprotekcyjny potencjał fitosteroli, w tym Brassicasterolu, w modulowaniu profili lipidowych w celu łagodzenia objawów chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona (Guo et al., 2024).
- Liposomalne fitosterole jako środki obniżające poziom cholesterolu LDL w hiperlipidemii indukowanej dietą: Omawia skuteczność Brassicasterolu i innych fitosteroli zamkniętych w liposomach w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL, prezentując potencjalne podejście terapeutyczne w leczeniu hiperlipidemii (Poudel et al., 2023).
- Sterolowa regulacja rozwoju oraz geny biosyntezy i sygnalizacji 20-hydroksyekdysonu u Drosophila melanogaster: Podkreśla rolę Brassicasterolu w regulacji szlaków rozwojowych i hormonalnych u organizmów modelowych, sugerując implikacje dla badań biologii rozwojowej (Wen et al., 2023).
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)