Kluczowe dokumenty
O5504
Oleanolic acid
≥97%
Synonim(y):
(+)-Oleanolic acid, 3beta-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid, Astrantiagenin C, Caryophyllin, Oleanic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder
kolor
light yellow
mp
>300 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@@]1(CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Klucz InChI
MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
informacje o genach
mouse ... Ifng(15978) , Nos2(18126)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?