Przejdź do
L5768
Lanosterol
≥93%, powder
Synonim(y):
3β-Hydroxy-8,24-lanostadiene, 8,24-Lanostadien-3β-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
201-214-9
MDL number:
Assay:
≥93%
Form:
powder
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC3)[C@H](C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
General description
Lanosterol, an amphipathic molecule, that is produced by lanosterol synthase (LSS). It is enriched in the lens.
Application
Lanosterol has been used:
  • as a standard in HPLC for the quantification in testis samples[1]
  • in S-adenosyl-L-methionine:Δ24-sterol-C-methyltransferase (SMT) assay
  • to treat wild-type cells growing in rich medium to know its effects on Sre1 protein
Biochem/physiol Actions
Cholesterol precursor sterol.
Lanosterol serves as an endogenous selective modulator of macrophage immunity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700063P700099P700073P
T-MAS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700073P
T-MAS
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥93%
assay
>99% (TLC)
assay
>95% (TLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanosterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How to prepare this product for cell experiments?
    1 answer
    1. The product has not been tested for use in cell culture, and its solubility has been tested at 100 mg/mL in chloroform.
      Helpful?
  2. How to prepare this product for cell experiments?
    1 answer
    1. This product is not tested for use in cell culture. The solubility is tested at 100 mg/mL in Chloroform. See the link below to a publication that may be helpful.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488919302253