U6753
Ursolic acid
≥90%
Synonim(y):
3β-Hydroxy-12-ursen-28-ic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
mp
292 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Klucz InChI
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
informacje o genach
mouse ... Ifng(15978) , Nos2(18126)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
580.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
304.7 °C