Przejdź do
F5379
Fucosterol
≥93%, powder, antioxidant
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5,24(28)-stigmastadiene, 5,24(28)-Stigmastadien-3β-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.69
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥93%
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fucosterol, ≥93%
Quality Segment
assay
≥93%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C(/CC[C@H](C)C1CCC2C3CC=C4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7+
InChI key
OSELKOCHBMDKEJ-QPSGOUHRSA-N
General description
Fucosterol is a phytosterol[1] abundantly present in algae, Ecklonia arborea and Silvetia compressa.
Application
Fucosterol has been used:
  • as an environmental contaminant to study its effect on morphological development in growing zebrafish embryos and larvae[2]
  • to study its anxiolytic effects in mice[1]
  • as an external standard to analyze sterols in seaweed samples
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6513D1634B4936
assay
≥93%
assay
≥84% (GC)
assay
≥93%
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)