Merck
P7888
Sigma-Aldrich
DL-Propargylglycine
cystathionine γ-lyase inhibitor
Synonim(y):
2-Amino-4-pentynoic acid, PAG
Wybierz wielkość
250 MG
421,00 zł
1 G
1160,00 zł
5 G
5010,00 zł
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
421,00 zł
1 G
1160,00 zł
5 G
5010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
kolor
white
Zastosowanie
cell analysis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h1,4H,3,6H2,(H,7,8)
Klucz InChI
DGYHPLMPMRKMPD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Metabolic Labeling Strategy Boosted Antibacterial Efficiency for Photothermal and Photodynamic Synergistic Bacteria-Infected Wound Therapy.: This study demonstrates the enhanced antibacterial efficiency of a metabolic labeling strategy using ᴅʟ-Propargylglycine in photothermal and photodynamic therapy for treating bacteria-infected wounds (Li et al., 2022).
  • Metabolic Labeling of Peptidoglycan with NIR-II Dye Enables In Vivo Imaging of Gut Microbiota.: This research utilizes ᴅʟ-Propargylglycine for metabolic labeling, allowing near-infrared II imaging of gut microbiota in vivo, providing new insights into microbiome studies (Wang et al., 2020).
  • Hydrogen sulfide upregulated mRNA expressions of sodium bicarbonate cotransporter1, trefoil factor1 and trefoil factor2 in gastric mucosa in rats.: Investigates the role of ᴅʟ-Propargylglycine, in upregulating specific mRNA expressions in gastric mucosa, with implications for gastrointestinal research (Cheraghi et al., 2016).
Działania biochem./fizjol.
DL-Propargylglycine (PAG) is an irreversible inhibitor of the enzyme cystathionine γ-lyase (GCL), a key enzyme involved in glutathione synthesis[1] and the metabolic transsulfuration pathway which regulates homocysteine concentration and mediates cysteine synthesis.[2] Treatment of animal disease models with PAG was shown to alleviate symptoms of diseases that impair the formation or action of hydrogen sulfide (H2S).[3][4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lambert Nzungize et al.
Journal of drug targeting, 27(9), 1004-1016 (2019-02-08)
Tuberculosis, especially multidrug resistant cases, remains an enormous public health threat. Mycobacterium tuberculosis metC (Rv3340) an enzyme involved in methionine biosynthesis was identified and characterised for antimicrobial susceptibility. We reported that the overexpression of Rv3340 in Mycobacterium smegmatis (Ms_Rv3340) produces
Patrick Grabher et al.
NeuroImage. Clinical, 15, 494-501 (2017-06-27)
Brainstem networks are pivotal in sensory and motor function and in recovery following experimental spinal cord injury (SCI). To quantify neurodegeneration and its relation to clinical impairment in major brainstem pathways and nuclei in traumatic SCI. Quantitative MRI data of
Csaba Szabó
Nature reviews. Drug discovery, 6(11), 917-935 (2007-10-20)
Hydrogen sulphide (H2S) is increasingly being recognized as an important signalling molecule in the cardiovascular and nervous systems. The production of H2S from L-cysteine is catalysed primarily by two enzymes, cystathionine gamma-lyase and cystathionine beta-synthase. Evidence is accumulating to demonstrate
Karen P Maruska et al.
The Journal of comparative neurology, 525(3), 610-638 (2016-08-11)
Neural communication depends on release and reception of different neurotransmitters within complex circuits that ultimately mediate basic biological functions. We mapped the distribution of glutamatergic, GABAergic, and cholinergic neurons in the brain of the African cichlid fish Astatotilapia burtoni using
Enza Palazzo et al.
Current neuropharmacology, 14(5), 504-513 (2016-06-17)
Metabotropic glutamate receptor 7 (mGluR7) is localized presynaptically at the active zone of neurotransmitter release. Unlike mGluR4 and mGluR8, which share mGluR7's presynaptic location, mGluR7 shows low affinity for glutamate and is activated only by high glutamate concentrations. Its wide