Przejdź do
SML1644
MRT68921 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-6-isoquinolinyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]-cyclobutanecarboxamide dihydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34N6O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1)CCC2=C1C=CC(NC3=NC=C(C4CC4)C(NCCCNC(C5CCC5)=O)=N3)=C2.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C25H34N6O.2ClH/c1-31-13-10-19-14-21(9-8-20(19)16-31)29-25-28-15-22(17-6-7-17)23(30-25)26-11-3-12-27-24(32)18-4-2-5-18;;/h8-9,14-15,17-18H,2-7,10-13,16H2,1H3,(H,27,32)(H2,26,28,29,30);2*1H
InChI key
NLKPLTWKINJHCK-UHFFFAOYSA-N
Application
MRT68921 dihydrochloride has been used:
  • as a specific inhibitor of Unc-51-like kinase 1 (ULK1) in SH-SY5Y neuroblastoma cells[1]
  • as an inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in intrahepatic lymphocytes[2]
  • as a ULK1 inhibitor to test its effect on attenuation of autophagosome accumulation in ubiquitin-specific peptidase 24 (USP24) knockdown containing human neuroglioma H4 cells[3]
Biochem/physiol Actions
MRT68921 is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in vitro, which reduces ULK1 activity in cells and blocks autophagy induction. MRT68921 blocks mTOR dependent autophagy.
MRT68921 is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in vitro.
MRT68921 is cytotoxic and acts on oxidative stress signals to kill cancer cells, making it an effective tumor therapy agent.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0702SML2179SML0178
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)