Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
β-Cyano-L-alanine, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
217 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CC#N)=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1,6H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
BXRLWGXPSRYJDZ-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
β-Cyano-L-alanine (BCA) is used as a cystathione γ-lyase (CSE) inhibitor to study the physiological roles of hydrogen sulfide in processes such as angiogenesis and hypertension.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder, crystals or granules | form powder | form powder |
| assay ≥95% | assay 99% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color colorless to white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?