Przejdź do
258555
p-Phenylene diisothiocyanate
98%
Synonim(y):
1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanate, PDITC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
232,90 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
566,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(NCS)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-741-3
Beilstein/REAXYS Number:
2414340
MDL number:
Assay:
98%
232,90 zł
Cena katalogowa274,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
129-131 °C (lit.)
SMILES string
S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
InChI key
OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Phenylene diisothiocyanate can be used in various applications including the following:
  • Synthesis of hydroxamate containing chelators for labeling antibodies with 89Zr and 68Ga for imaging with positron emission tomography (immunoPET).
  • Synthesis of fluorescent chemosensors for Hg2+ sensing in living cells.
  • Synthesis of polythiourea derivatives as capacitor dielectric materials.
  • Synthesis of 4-isothiocyanato-4′-nitrodiphenylamine, an anthelmintic agent, popularly known as amoscanate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
78429P6001695106
description
98%
description
≥99.0% (GC/NT)
description
98% (GC)
description
sublimed, ≥99%
assay
98%
assay
≥99.0% (GC/NT)
assay
98% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
mp
129-131 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)