Merck
467804
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine solution
50 wt. % in H2O, 99.999%
Synonim(y):
HDA
Wybierz wielkość
10 ML
201,00 zł
50 ML
484,00 zł
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
201,00 zł
50 ML
484,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999%
stężenie
50 wt. % in H2O
bp
107 °C
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
Klucz InChI
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydroxylamine solution is widely used as a reducing agent and antioxidant in organic synthesis, polymer industry and water treatment.[1]
Zastosowanie
Hydroxylamine solution (NH2OH) can be used as a reactant for the preparation of:
  • Primary amides from aldehydes catalyzed by an arene–ruthenium(II) complex.[2]
  • Hydroxyaminoguanidines and carboxamide derivatives of ofloxacin for biological studies.[3][4]
  • Fe3O4/Au (GoldMag) nanoparticles for antibody immobilization.[5]
Reactant for preparation of:
  • Prodrug for cardiovascular agent Nω-hydroxy-L-arginine (NOHA, nitric oxide precursor)
  • Hydroxyaminoguanidines as anti-cancer agents
  • Nonsteroidal 2,3-dihydroquinoline glucocorticoid receptor agonists with reduced phosphoenolpyruvate caboxykinase (PEPCK) transactivation
  • Carboxamide derivatives of ofloxacin with improved antimicrobial properties
  • Analogues of coumarin based TNF-α converting enzyme (TACE) inhibitors
  • HIV integrase inhibitors
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Blood, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The synthesis of GoldMag nano-particles and their application for antibody immobilization
Cui Y, et al.
Biomedical Microdevices, 7(2), 153-156 (2005)
Ruthenium-catalyzed one-pot synthesis of primary amides from aldehydes in water
Garcia-Alvarez R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(17), 5889-5894 (2013)
Using hydroxylamine as a reducer to prepare N-doped graphene hydrogels used in high-performance energy storage
Chang, Yunzhen and Han, et al.
Journal of Power Sources, 238, 492-500 (2013)
Synthesis, characterization and biological activity of a series of carboxamide derivatives of ofloxacin
Arayne MS, et al.
Archives of Pharmacal Research, 33(12), 1901-1909 (2010)
N-Hydroxy-N′-aminoguanidines as anti-cancer lead molecule: QSAR, synthesis and biological evaluation
Basu A, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(11), 3324-3328 (2011)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Please provide the molarity for Product 467804?
    1 answer
    1. The molarity of a 50% solution for Product 467804 would be 15.1M. This is calculated based on the fact that 1M is equivalent to 33.03 g in 1L