Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 444,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
444,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
red to orange
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1nc(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(COP([O-])([O-])=O)c(C=O)c1O
InChI
1S/C14H14N3O12PS2.4Na.H2O/c1-7-13(19)9(5-18)10(6-29-30(20,21)22)14(15-7)17-16-11-3-2-8(31(23,24)25)4-12(11)32(26,27)28;;;;;/h2-5,19H,6H2,1H3,(H2,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b17-16+;;;;;
InChI key
JTTDHFFNVGHDLN-YDTRVRFHSA-J
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay) | assay ≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay) | assay ≥90% (HPLC) |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear | solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... LPAR4(2846), LTB4R(1241), P2RX1(5023), P2RY1(5028), P2RY10(27334), P2RY11(5032), P2RY12(64805), P2RY13(53829), P2RY14(9934), P2RY2(5029), P2RY4(5030), P2RY5(10161), P2RY6(5031), P2RY8(286530) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P178-250MG | 04061832402215 |
| P178-50MG | 04061834356653 |
| P178-10MG | 04061834356646 |