Przejdź do
M5942
MRS 2395
≥98% (HPLC), P2Y12 purinoceptor antagonist, solid
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-propionic acid 3-(2-chloro-6-methylaminopurin-9-yl)-2-(2,2-dimethyl-propionyloxymethyl)-propyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4230,00 zł
3595,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30ClN5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.94
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MRS 2395, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CNc1nc(Cl)nc2n(CC(COC(=O)C(C)(C)C)COC(=O)C(C)(C)C)cnc12
InChI
1S/C20H30ClN5O4/c1-19(2,3)16(27)29-9-12(10-30-17(28)20(4,5)6)8-26-11-23-13-14(22-7)24-18(21)25-15(13)26/h11-12H,8-10H2,1-7H3,(H,22,24,25)
InChI key
NASABYJQIYJDID-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonist for P2Y12 purinoceptor; inhibits ADP-induced aggregation in rat platelets and antagonizes ADP-induced inhibition of cAMP in rat and human platelets in the presence of PGE1 without affecting P2Y1 receptor-induced PLC activity in transfected astrocytoma cells.
P2Y12 purinoceptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3743SML1133SML0715
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble <2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M5942-25MG04061832083155
M5942-5MG04061832092072