This product may be stored at room temperature.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 585,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 829,00 zł 704,65 zł |
Informacje o tej pozycji
585,00 zł
Nazwa produktu
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble
εmax
14,800 at 276 nm in ethanol
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Adora3(25370)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL | solubility H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble | solubility ethanol: 10 mg/mL | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL, 0.1 M HCl: >40 mg/mL, ethanol: >40 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble |
| color white | color white to off-white | color - | color white |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) | Gene Information human ... ADORA1(134) | Gene Information human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988) |
| εmax 14,800 at 276 nm in ethanol | εmax - | εmax - | εmax - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 791423-250MG | 04061832939445 |
| C101-25G | 04061832283579 |
| C101-25MG | 04061833460269 |
| C101-100MG | 04061832089508 |
-
Qual a temperatura de armazenamento do C101?