Przejdź do
C4790
Carbenoxolone disodium salt
≥98%
Synonim(y):
3β-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-30-oic acid 3-hemisuccinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C34H48O7Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.72
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
231-044-0
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].[H][C@@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC(=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](OC(=O)CCC(O)=O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C34H50O7.2Na/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6;;/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40);;/q;2*+1/p-2/t21-,23?,24-,27+,30+,31?,32-,33+,34+;;/m0../s1
InChI key
BQENDLAVTKRQMS-FDPMUVMVSA-L
General description
Carbenoxolone disodium is a water soluble disodium salt of glycyrrhetinic acid hemisuccinate. It acts as an efficient promoter for the nasal absorption of insulin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
149870637867432438
Parbendazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1498706
Parbendazole
description
≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
97%
description
VETRANAL®, analytical standard
assay
≥98%
assay
-
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?