L8257
Lactoperoxidase from bovine milk
lyophilized powder (essentially salt-free), ≥80 units/mg protein
Synonim(y):
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
About This Item
Polecane produkty
Postać
lyophilized powder (essentially salt-free)
aktywność właściwa
≥80 units/mg protein
stosunek absorbancji
A412/280 nm 0.88-0.95
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Klucz InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
cow ... LPO(280844)
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Komentarz do analizy
Inne uwagi
substrat
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1