Przejdź do
A1888
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
≥98% (HPLC), chromogenic, powder
Synonim(y):
AzBTS-(NH4)2, Diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N6O6S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.68
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid), is water soluble chemical compound used as chromogenic substrate:
  • ABTS together with hydrogen peroxide for reaction with peroxidase enzymes (like HRP for example).
  • ABTS together with laccase or bilirubin oxidase.
ABTS mainly used in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) procedures.
A peroxidase reaction of ABTS in the presence of hydrogen peroxide produces a green soluble end product which can be read spectrophotometrically at 405nm. The reaction may be stopped with 1% sodium dodecyl sulfate (SDS).††† ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt is light sensitive.
Application
  • 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt has been used as a substrate in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).
  • ABTS is significantly used by the food industry, to measure the antioxidant capacities within different foods.
  • ABTS is also used to monitor glucose concentrations in different solutions including blood serum.
  • It is recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.Since it is less readily oxidized than TMB and OPD substrates, ABTS is less sensitive for ELISA applications. Thus ABTS has some advantageous over TMB and OPD in cases of large background results.
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is green in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 1% sodium dodecyl sulfate (SDS). Recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A994111557194430
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
tablet
form
powder or crystals
form
crystals, powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the color of ABTS solution after dissolving ABTS in water?
    1 answer
    1. For batch release, this product’s appearance in water is tested at a concentration of 10 mg/mL. The observed color range is from faint green to green to green-yellow.
      Helpful?
  2. What is the concentration of Product A1888, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt?
    1 answer
    1. This product is available in powder form and is not a prepared solution. Should a prepared solution be preferred, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/roche/11684302001
      Helpful?
  3. What is the weight of 1G?
    1 answer
    1. This product is available in 1, 2, and 5 gram quantities. The G in 1G represents 'gram'. The total packing weights, including the bottle, are 6 grams, 8 grams, and 18 grams, respectively.