Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Nazwa produktu
5-Aminosalicylic acid, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
off-white to gray
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, yellow to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Application
- to synthesize 5-formyl-aminosalicylate-inulin to quantify its release during in vitro digestion and fermentation and compare the in vitro fermentation properties of the conjugated inulin to native inulin
- in cell adhesion assay to study its effects on E-cadherin glycosylation and membranous turnover[1]
- to evaluate its effects on the neutrophilic inflammation index (NII) phenotype to study the effectiveness of the high cholesterol diet-gut inflammation (HCD-GI) platform[2]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 95% | assay - | assay - |
| Gene Information human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form powder with small lumps | form - | form - |
| solubility 1 M HCl: 50 mg/mL, clear, yellow to brown | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminosalicylic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?