Przejdź do
A4685
Luminol sodium salt
luminescent, ≥98% (titration), powder and chunks
Synonim(y):
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7070,00 zł
6009,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6N3O2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.14
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Luminol sodium salt,
assay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder and chunks
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
SMILES string
O=C1NN([Na])C(C2=CC=CC(N)=C21)=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RVJVDCVIJCBUTH-UHFFFAOYSA-M
Application
Luminol sodium salt has been used:
  • as a component of MEBSS buffer in a bioluminescence assay to detect peroxidase activity in whole blood samples[1]
  • to study protein interaction in whole-cell lysates by immunoprecipitation[2]
  • for in vitro reactive oxygen species (ROS) quantification in CD45+ and CD45− cells
Biochem/physiol Actions
Luminol is a redox-sensitive chemiluminescent compound.[3] It emits blue luminescence when the basic aqueous solution of luminol having oxygen atoms come in contact with oxidizing agents like potassium ferricyanide. It is highly stable and is applicable in various fields such as analytical chemistry, metallurgy, biochemistry, and forensics for detecting reactive species.[3] Luminol has the potential to detect defects in neutrophils ex vivo during oxidative metabolism defects such as chronic granulomatous disease and myeloperoxidase deficiency.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8511123072A8264
assay
≥98% (titration)
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder and chunks
form
powder or chunks
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)