Przejdź do
A5754
3-Amino-9-ethylcarbazole
≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
814,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
174969
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-Amino-9-ethylcarbazole, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤3% solvent
solubility
ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-9-ethylcarbazole serves as chromogen in immunocytochemistry and produces a red color.
Substrate for peroxidase.
Application
3-Amino-9-ethylcarbazole has been used to visualize the bound primary antibody by using a streptavidin method. It has also been used in visualizing tissue sections from tumour samples.
Biochem/physiol Actions
3-Amino-9-ethylcarbazole is a peroxidase substrate suitable for use in immunoblotting and immunohistochemical staining procedures. This substrate produces an insoluble end product that is red in color and can be observed visually.
Analysis Note
Actual content given on label
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6926E4267218765
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
solubility
ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy
solubility
DMF: 1 tablet/5 mL
solubility
1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
tablet
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤3% solvent
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-9-ethylcarbazole
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
132-32-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)