Merck
I4259
Sigma-Aldrich
Iodoethane
Synonim(y):
Ethyl iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.97
Beilstein:
505934
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
gęstość pary
5.38 (vs air)
ciśnienie pary
100 mmHg ( 18 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
tw
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Klucz InChI
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)