Merck
185507
Sigma-Aldrich
2-Naphthol
99%
Synonim(y):
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalene
Wybierz wielkość
5 G
110,00 zł
100 G
231,00 zł
500 G
649,00 zł
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
110,00 zł
100 G
231,00 zł
500 G
649,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Beilstein:
742134
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39023410
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.97 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 145.5 °C)
Próba
99%
Formularz
powder or flakes
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
ciąg SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Klucz InChI
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
2-Naphthol undergoes three-component one-pot condensation reaction with ureas/amides and aldehydes catalyzed by sulfamic acid under ultrasound irradiation to give 1-amidoalkyl-2-naphthols[1]. Anodic oxidation of 2-naphthol in acidic media has been investigated at a synthetic boron-doped diamond thin film electrode using cyclic voltammetry and bulk electrolysis[2].
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Reakcje transformacji w chemii organicznej:</strong> Jest również zaangażowany w ostatnie postępy w reakcjach transformacji pochodnych zasady Bettiego podczas syntezy 1-(alfa;-aminobenzylo)-2-naftolu (Olyaei i Sadeghpour, 2024).</li>
</ul>
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
307.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
153 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anodic oxidation of 2-naphthol at boron-doped diamond electrodes.
Panizza M, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 507(1), 206-214 (2001)
Sachin B Patil et al.
Ultrasonics sonochemistry, 14(5), 515-518 (2006-12-06)
A three-component one-pot condensation of 2-naphthol, ureas/amides and aldehydes catalyzed by sulfamic acid, under ultrasound irradiation and ambient conditions gives 1-amidoalkyl-2-naphthols in excellent yield and in short time.
Danning Zhang et al.
Environmental science & technology, 52(21), 12402-12411 (2018-10-03)
Micrometer-sized titanium dioxide hierarchical spheres (TiO2-HS) were assembled from nanosheets to address two common limitations of photocatalytic water treatment: (1) inefficiency associated with scavenging of oxidation capacity by nontarget water constituents and (2) energy-intensive separation and recovery of the photocatalyst
Marc Gitzinger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(26), 10638-10643 (2009-06-25)
Adjustable control of therapeutic transgenes in engineered cell implants after transdermal and topical delivery of nontoxic trigger molecules would increase convenience, patient compliance, and elimination of hepatic first-pass effect in future therapies. Pseudomonas putida DOT-T1E has evolved the flavonoid-triggered TtgR
Marianita Perez-Gonzalez et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 36(2), 212-224 (2019-01-31)
Pigment Red 57 (Colour Index No. 15850, PR57) and Pigment Red 57:1 (Colour Index No. 15850:1, PR57:1) are certifiable in the USA as the color additives D&C Red No. 6 (R6) and D&C Red No. 7 (R7) for use in
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf