Informacje o tej pozycji
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
134 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
InChI key
SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Spirocyclic furopyridines as haloperidol-sensitive σ receptor ligands.
- Multi-target-directed donepezil + propargylamine + 8-hydroxyquinoline (DPH) hybrids for the treatment of Alzheimer′s disease.
- Spiropiperidine iminohydantoin aspartyl protease inhibitors.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Benzyl-4-piperidone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?