230553
Sodium ethoxide solution
21 wt. % in ethanol
Synonim(y):
Sodium ethylate
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
21 wt. % in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?